Drukuj
kwas indol-3-octowy 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
122160100 122160250 122161000 122165000
ACRO122160100EA 231 PLN
ACRO122160100 ACRO122160250 ACRO122161000 ACRO122165000
kwas indol-3-octowy 99+%
kwas indol-3-octowy
Formuła: C₁₀H₉NO₂
Temp. Wrzenia: 120 - 125 °C (0,05 -rr)
Temp. topnienia: 167 °C
Temp. Zapłonu: 171 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005636
Numer CAS: 87-51-4
Numer WE (dawny EINECS): 201-748-2
Klasyfikacja Merck : 13,04986
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 165 to 169 °C
HPLC ≥99.0 %
Elemental Analysis 3.72 to 3.99 % N