Ethyl indol-3-ylacetate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Ethyl 3-indoleacetate, Ethyl 2-(1H-indol-3-yl)acetate, Ethyl 3-Indoleacetate, IAA ethyl ester, Indole-3-acetic acid ethyl ester, Ethyl indole-3-acetate, Indol-3-ylacetic acid ethyl ester, 3-Indoleacetic acid ethyl ester
Purity: 98+%
CAS No.: 778-82-5
Molecular Formula: C12H13NO2
Formula Weight: 203.24
Flash Point:
Formuła:
C₁₂H₁₃NO₂ MW: 203.24 g/mol Temp. Wrzenia: 164…166 °C (1 mmHg) Temp. topnienia: 41…44 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005635 Numer CAS: 778-82-5 Numer WE (dawny EINECS): 212-296-0 |