Drukuj
3-Cyclopentylpropionic acid, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Cyclopentylpropanoic acid, 3-Cylcopentylpropanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
C115908-100ML C115908-25ML
SIALC115908-100MLEA 858 PLN
SIALC115908-100ML SIALC115908-25ML
3-Cyclopentylpropionic acid, Sigma-Aldrich®
3-Cyclopentylpropionic acid
Formuła: C₈H₁₄O₂
MW: 142.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 130
Gęstość: 1.01 g/cm³ (17 °C)
Numer MDL: MFCD00001392
Numer CAS: 140-77-2
Numer WE (dawny EINECS): 205-433-0
Jednostka: 1993
ADR: 3 III