3-Cyclopentylpropionic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Cyclopentylpropanoic acid, 3-Cylcopentylpropanoic acid
A18192.14
A18192.22
A18192.14EA
461
PLN
A18192.14
A18192.22
3-Cyclopentylpropionic acid ≥98%
3-Cyclopentylpropionic acid
Purity: 98%
CAS No.: 140-77-2
Molecular Formula: C8H14O2
Formula Weight: 142.20
Flash Point: 47°(117°F)
Refractive Index: 1.4570
Boiling Point: 130-133°/12mm
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00001392
Formuła:
C₈H₁₄O₂ MW: 142.2 g/mol Temp. Wrzenia: 130…133 °C (12 mmHg) Gęstość: 0.996 Temp. Zapłonu: 47 °C (117 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001392 Numer CAS: 140-77-2 Numer WE (dawny EINECS): 205-433-0 Jednostka: 1993 ADR: 3 III |