Drukuj
3-Cyclopentylpropionic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
111610250 111611000 111610050
ACRO111610250EA 273 PLN
ACRO111610250 ACRO111611000 ACRO111610050
3-Cyclopentylpropionic acid 98%
3-Cyclopentylpropionic acid
Formuła: C₈H₁₄O₂
Temp. Wrzenia: 130…132 °C (12 mmHg)
Gęstość: 0,99 g/cm³
Temp. Zapłonu: 46 °C
Numer MDL: MFCD00001392
Numer CAS: 140-77-2
Numer WE (dawny EINECS): 205-433-0
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4560 to 1.4580 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥97.5 %
Absorbance ≤1.20 (1g/100ml cyclohexane) measured at the max. between 264nm and 276nm
Composition ≤0.5 % (delta 7-Stigmasterol)
Acid value ≤0.3 mg KOH/g
Peroxide value ≤10.0 meq O2/kg
Unsaponifiable matter ≤1.5 %
Sesame oil Complies