Kwas 3-cykloheksylopropionowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 98+%
CAS No.: 701-97-3
Molecular Formula: C9H16O2
Formula Weight: 156.23
Flash Point: 130°(266°F)
Refractive Index: 1.4636
Odour: Unpleasant
Melting Point: 14-17°
Boiling Point: 276°
Beilstein Reference: 2042799
MDL No.: MFCD00001527
Formuła:
C₉H₁₆O₂ Temp. Wrzenia: 276 °C Temp. topnienia: 14…17 °C Gęstość: 0,99 Temp. Zapłonu: 130 °C (266 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001527 Numer CAS: 701-97-3 Numer WE (dawny EINECS): 211-861-9 |