Drukuj
Kwas 3-cykloheksylopropionowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
171450500 171452500
ACRO171450500EA 609 PLN
ACRO171450500 ACRO171452500
Kwas 3-cykloheksylopropionowy 99%
Kwas 3-cykloheksylopropionowy
Formuła: C₉H₁₆O₂
Temp. Wrzenia: 275,7 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 14…17 °C
Gęstość: 0,998 g/cm³
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001527
Numer CAS: 701-97-3
Numer WE (dawny EINECS): 211-861-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4630 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥98.5 %