Drukuj
Kwas 2-naftylooctowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
N4002-25G-A N4002-5G-A
SIALN4002-25G-AEA 518 PLN
SIALN4002-25G-A SIALN4002-5G-A
Kwas 2-naftylooctowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 2-naftylooctowy
Formuła: C₁₂H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 352 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 139…142 °C
Gęstość: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00004126
Numer CAS: 581-96-4
Numer WE (dawny EINECS): 209-475-0