Kwas 2-naftylooctowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A13528.06
A13528.09
A13528.18
A13528.06EA
371
PLN
A13528.06
A13528.09
A13528.18
Kwas 2-naftylooctowy ≥99%
Kwas 2-naftylooctowy
Purity: 99%
CAS No.: 581-96-4
Molecular Formula: C12H10O2
Formula Weight: 186.21
Melting Point: 141-143°
Beilstein Reference: 973396
Formuła:
C₁₂H₁₀O₂ Temp. Wrzenia: 352 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 141…143 °C Gęstość: 1,29 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004126 Numer CAS: 581-96-4 Numer WE (dawny EINECS): 209-475-0 |