Drukuj
Kwas 2-naftylooctowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
128220050 128220250 128221000
ACRO128220050EA 247 PLN
ACRO128220050 ACRO128220250 ACRO128221000
Kwas 2-naftylooctowy 99%
Kwas 2-naftylooctowy
Formuła: C₁₂H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 352 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 141…143 °C
Gęstość: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004126
Numer CAS: 581-96-4
Numer WE (dawny EINECS): 209-475-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 143 °C
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %