kwas (α,α,α-trifluoro-3-tolilo)octowy 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L10960.09
L10960.18
L10960.09EA
608
PLN
L10960.09
L10960.18
kwas (α,α,α-trifluoro-3-tolilo)octowy 96%
kwas (α,α,α-trifluoro-3-tolilo)octowy
Purity: 98+%
CAS No.: 351-35-9
Molecular Formula: C9H7F3O2
Formula Weight: 204.15
Melting Point: 77-78°
Beilstein Reference: 2213223
Formuła:
(C₆H₄(CF₃))CH₂COOH Temp. topnienia: 77…78 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004339 Numer CAS: 351-35-9 Numer WE (dawny EINECS): 206-511-7 |