Kwas 3,5-bis(trifluorometylo)fenylooctowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A18922.03
A18922.06
A18922.03EA
198
PLN
A18922.03
A18922.06
Kwas 3,5-bis(trifluorometylo)fenylooctowy ≥97%
Kwas 3,5-bis(trifluorometylo)fenylooctowy
Purity: 97%
CAS No.: 85068-33-3
Molecular Formula: C10H6F6O2
Formula Weight: 272.15
Melting Point: 121-123°
Beilstein Reference: 6813447
Formuła:
(C₆H₃(CF₃)₂)CH₂COOH MW: 272.15 g/mol Temp. Wrzenia: 276 Temp. topnienia: 121…123 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009908 Numer CAS: 85068-33-3 Numer WE (dawny EINECS): 285-295-6 |