Drukuj
(α,α,α-Trifluoro-2-tolyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 2-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid, (2-(Trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
235296-1G 235296-5G
SIAL235296-1GEA 137 PLN
SIAL235296-1G SIAL235296-5G
(α,α,α-Trifluoro-2-tolyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
(α,α,α-Trifluoro-2-tolyl)acetic acid
Formuła: F₃CC₆H₄CH₂COOH
MW: 204.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 272
Temp. topnienia: 98…100 °C
Numer MDL: MFCD00004327
Numer CAS: 3038-48-0
Numer WE (dawny EINECS): 221-240-4