Drukuj
3-metylopentan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
MQ100
M66005-100ML M66005-500ML M66005-5ML
SIALM66005-100MLEA 420 PLN
SIALM66005-100ML SIALM66005-500ML SIALM66005-5ML
3-metylopentan, Sigma-Aldrich®
3-metylopentan
Formuła: C₆H₁₄
MW: 86.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 64
Temp. topnienia: –118 °C
Gęstość: 0.664 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009342
Numer CAS: 96-14-0
Numer WE (dawny EINECS): 202-481-4
Jednostka: 1208
ADR: 3 II