Drukuj
2-Metylobutan ≥99%, Reagent Grade
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
M32631-1L M32631-2.5L M32631-4L M32631-6X1L M32631-500ML
M32631-1LEA 441 PLN
M32631-1L M32631-2.5L M32631-4L M32631-4X1L M32631-500ML
2-Metylobutan ≥99%, Reagent Grade
2-Metylobutan
  • ≥95% for general laboratory use.
Beilstein Number: 1730723
RTECS Number: EK4430000
UNSPSC Code: 12191502
Formuła: CH₃CH₂CH(CH₃)₂
Temp. Wrzenia: 7,6 %(V)
Temp. topnienia: -160 °C
Gęstość: 0,62 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: <-35 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009338
Numer CAS: 78-78-4
Numer WE (dawny EINECS): 201-142-8
Jednostka: 1265
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=498904a9f8b2618e19d2343aa74e247ec7121f00&vid=c7ed2044255d0d72af23a3fafec4ef6066d25097&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Vapor Pressure 11.17 psi ( 20 °C)
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.0 %
Autoignition Temperature 788 °F
Explosion Limit 8.3 %
Refractive Index n20/D 1.354 (lit.)
Vapor Density 2.6 (vs air)