2-Metylobutan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
277258-100ML
277258-1L
SIAL277258-100MLEA
491
PLN
SIAL277258-100ML
SIAL277258-1L
2-Metylobutan, Sigma-Aldrich®
2-Metylobutan
Formuła:
CH₃CH₂CH(CH₃)₂ Temp. Wrzenia: 28 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –160 °C Gęstość: 0,62 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: –51 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009338 Numer CAS: 78-78-4 Numer WE (dawny EINECS): 201-142-8 Jednostka: 1265 ADR: 3,I |