Drukuj
skwalan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
234311-100G 234311-500G 234311-5G
SIAL234311-100GEA 368 PLN
SIAL234311-100G SIAL234311-500G SIAL234311-5G
skwalan, Sigma-Aldrich®
skwalan
Formuła: C₃₀H₆₂
Temp. Wrzenia: 470 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –35 °C
Gęstość: 0,758 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008953
Numer CAS: 111-01-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-825-6
Klasyfikacja Merck : 12,08923