Drukuj
izooktan, SupraSolv® for GC-ECD/FID, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.15440.1000 1.15440.2500
1.15440.1000EA 405 PLN
1.15440.1000 1.15440.2500
izooktan, SupraSolv® for GC-ECD/FID, Supelco®
izooktan
SupraSolv® ECD and FID is specially developed for gas chromatography in combination with ECD (Electron Capture Detetor) and FID (Flame Ionization detector). SupraSolv® solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline and a minimal signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results.
Formuła: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
Temp. Wrzenia: 99,2 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –107 °C
Gęstość: 0,692 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –12 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008943
Numer CAS: 540-84-1
Numer WE (dawny EINECS): 208-759-1
Jednostka: 1262
ADR: 3,
Klasyfikacja Merck : 13,05212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57496edad4db111238ada6124c3cea206ebf33e0&vid=bb9d5eb96909b6bebc6a8709db78c4ea0ef52430&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.56 mg/l (25 °C)
Melting Point -107 °C
Molar Mass 114.23 g/mol
Boiling Point 99 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 51 hPa (20 °C)
Flash Point -14 °C
Explosion Limit 1 - 5.5 %(V)
Density 0.69 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) neutral
Ignition Point 410 °C
Saturation concentration 239 g/m3 (20 °C)
Evaporation number 2.3
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid