Drukuj
izooktan, LiChrosolv® dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.04717.1000 1.04717.2500
1.04717.1000EA 421 PLN
1.04717.1000 1.04717.2500
izooktan, LiChrosolv® dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), Supelco®
izooktan
With their high degree of UV transmittance, low particle count, low acidity and alkalinity and low evaporation residue level, LiChrosolv® solvents are ideal for reproducible separations. Since separations are normally carried out under gradient conditions in analytical HPLC, we offer solvents in "gradient grade" as well as "isocratic grade". This enables to minimize the gradient effect of the solvent involved.
Formuła: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
Temp. Wrzenia: 99,2 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –107 °C
Gęstość: 0,692 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –12 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008943
Numer CAS: 540-84-1
Numer WE (dawny EINECS): 208-759-1
Jednostka: 1262
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,05212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57496edad4db111238ada6124c3cea206ebf33e0&vid=bb9d5eb96909b6bebc6a8709db78c4ea0ef52430&prid=web&clid=SAPDAM