Drukuj
Potassium-4-nitrophenyl sulphate ≥98% (by TLC), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 4-Nitrophenyl sulphate, potassium salt, Potassium 4-Nitrophenyl sulphate, 4-Nitrophenyl sulphate potassium salt, sulphuric acid 4-Nitrophenyl ester potassium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
N3877-1G N3877-500MG N3877-5G
SIALN3877-1GEA 424 PLN
SIALN3877-1G SIALN3877-500MG SIALN3877-5G
Potassium-4-nitrophenyl sulphate ≥98% (by TLC), Sigma-Aldrich®
Potassium-4-nitrophenyl sulphate
Chromogenic sulphatase substrate.
Solubility in water 50 mg/ml, clear.
Formuła: C₆H₄KNO₆S
MW: 257.257 g/mol
Temp. topnienia: 246…250 °C (lit.)
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00007466
Numer CAS: 6217-68-1
Numer WE (dawny EINECS): 228-288-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Carbon 27.4 - 28.6%
Nitrogen 27.4 - 28.6%
Free p-Nitrophenol ≤0.02%
Potassium (K) 14 - 16%
Purity (TLC) ≥98%