Drukuj
2,5-Dimetylo-2,5-heksanodiol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,1,4,4-Tetramethyl-1,4-butanediol
162502500 162500050
ACRO162502500EA 275 PLN
ACRO162502500 ACRO162500050
2,5-Dimetylo-2,5-heksanodiol 97%
2,5-Dimetylo-2,5-heksanodiol
Formuła: C₈H₁₈O₂
Temp. Wrzenia: 214 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 88…91 °C
Gęstość: 0,898 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 126 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004473
Numer CAS: 110-03-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-731-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Flakes or pellets or prills
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 91 °C
GC ≥96.0 %