Drukuj
2,2-Dimetylo-1,3-propanodiol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Neopentyl Glycol, 2,2-Dimethylpropane-1,3-diol
M-Clarity™ quality level = MQ100
538256-25G 538256-3KG 538256-500G
SIAL538256-25GEA 82.9 PLN
SIAL538256-25G SIAL538256-3KG SIAL538256-500G
2,2-Dimetylo-1,3-propanodiol, Sigma-Aldrich®
2,2-Dimetylo-1,3-propanodiol
Formuła: C₅H₁₂O₂
MW: 104.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 208
Temp. topnienia: 128…130 °C
Gęstość: 1.07 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004685
Numer CAS: 126-30-7
Numer WE (dawny EINECS): 204-781-0
Klasyfikacja Merck : 12,06547