2,2-Dimetylo-1,3-propanodiol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Neopentyl Glycol, 2,2-Dimethylpropane-1,3-diol
A10340.0E
A10340.30
A10340.36
A10340.0EEA
665
PLN
A10340.0E
A10340.30
A10340.36
2,2-Dimetylo-1,3-propanodiol ≥99%
2,2-Dimetylo-1,3-propanodiol
Purity: 99%
CAS No.: 126-30-7
Molecular Formula: C5H12O2
Formula Weight: 104.15
Flash Point: 103°(217°F)
Odour: Mild
Boiling Point: 210-212°
Beilstein Reference: 605291
Merck Reference: 14,6458
MDL No.: MFCD00004685
Formuła:
C₅H₁₂O₂ MW: 104.15 g/mol Temp. Wrzenia: 210…212 °C Temp. topnienia: 125…130 °C Gęstość: 1.042 Temp. Zapłonu: 103 °C (217 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004685 Numer CAS: 126-30-7 Numer WE (dawny EINECS): 204-781-0 Klasyfikacja Merck : 12,06547 |