Drukuj
2,2-Dimetylo-1,3-propanodiol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Neopentyl Glycol, 2,2-Dimethylpropane-1,3-diol
408550250 408555000 408550025
ACRO408550250EA 154 PLN
ACRO408550250 ACRO408555000 ACRO408550025
2,2-Dimetylo-1,3-propanodiol 99%
2,2-Dimetylo-1,3-propanodiol
Formuła: C₅H₁₂O₂
MW: 104.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 208 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 122…128 °C
Temp. Zapłonu: 107 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004685
Numer CAS: 126-30-7
Numer WE (dawny EINECS): 204-781-0
Klasyfikacja Merck : 12,06547
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 127 °C
Water ≤0.3 %
GC ≥98.5 %
Acid value ≤0.1 mg KOH/g