Drukuj
4-Metylo-1-pentanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
M66951-25G M66951-5G
SIALM66951-25GEA 1650 PLN
SIALM66951-25G SIALM66951-5G
4-Metylo-1-pentanol, Sigma-Aldrich®
4-Metylo-1-pentanol
Formuła: C₆H₁₄O
Temp. Wrzenia: 152 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –70 °C
Gęstość: 0,84 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002962
Numer CAS: 626-89-1
Numer WE (dawny EINECS): 210-969-3
Jednostka: 1987
ADR: 3,III