Drukuj
alkohol izoamylowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
309435-1L 309435-100ML
SIAL309435-1LEA 925 PLN
SIAL309435-1L SIAL309435-100ML
alkohol izoamylowy, Sigma-Aldrich®
alkohol izoamylowy
Formuła: (CH₃)₂CHCH₂CH₂OH
Temp. Wrzenia: 130 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –117 °C
Gęstość: 0,812 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 42 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002934
Numer CAS: 123-51-3
Numer WE (dawny EINECS): 204-633-5
Jednostka: 1105
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,05214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd7b89cc1890b5d4b2083195c30c0d1047c32e9a&vid=170c60e26c7b4edab6e0686f91d04e676da16e6d&prid=web&clid=SAPDAM