Drukuj
alkohol izoamylowy, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. do analizy, Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Isopentyl alcohol, iso-Pentanol, 3-Methyl-1-butanol, 3-Methylbutanol
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00979.1000 1.00979.2500 1.00979.4000
1.00979.1000EA 416 PLN
1.00979.1000 1.00979.2500 1.00979.4000
alkohol izoamylowy, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. do analizy, Supelco®
alkohol izoamylowy
Formuła: (CH₃)₂CHCH₂CH₂OH
MW: 88.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 130
Temp. topnienia: –117 °C
Gęstość: 0.812 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 42
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002934
Numer CAS: 123-51-3
Numer WE (dawny EINECS): 204-633-5
Jednostka: 1105
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 13,05214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd7b89cc1890b5d4b2083195c30c0d1047c32e9a&vid=170c60e26c7b4edab6e0686f91d04e676da16e6d&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 25 g/l (20 °C)
Melting Point -117 °C
Molar Mass 88.15 g/mol
Boiling Point 131 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 3 hPa (20 °C)
Flash Point 45 °C
Explosion Limit 1.2 - 8 %(V)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (25 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 335 °C