Drukuj
alkohol izoamylowy ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Isopentyl alcohol, iso-Pentanol, 3-Methyl-1-butanol, 3-Methylbutanol
412735000 412730010 412730025
ACRO412735000EA 307 PLN
ACRO412735000 ACRO412730010 ACRO412730025
alkohol izoamylowy ACS
alkohol izoamylowy
Formuła: (CH₃)₂CHCH₂CH₂OH
MW: 88.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 130
Temp. topnienia: –70 °C
Gęstość: 0.8 g/cm³
Temp. Zapłonu: 45 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002934
Numer CAS: 123-51-3
Numer WE (dawny EINECS): 204-633-5
Jednostka: 1105
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 13,05214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd7b89cc1890b5d4b2083195c30c0d1047c32e9a&vid=170c60e26c7b4edab6e0686f91d04e676da16e6d&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.003 %
Carbonyl (as HCHO) ≤0.1 %
Acids and esters ≤0.2 % (as Amyl acetate)
Titrable acid ≤0.002 meq/g