Drukuj
alkohol izoamylowy 98%, czysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
126480010 126480025 126485000 126480250
ACRO126480010EA 481 PLN
ACRO126480010 ACRO126480025 ACRO126485000 ACRO126480250
alkohol izoamylowy 98%, czysty
alkohol izoamylowy
Formuła: (CH₃)₂CHCH₂CH₂OH
Temp. Wrzenia: 130 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –70 °C
Gęstość: 0,8 g/cm³
Temp. Zapłonu: 45 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002934
Numer CAS: 123-51-3
Numer WE (dawny EINECS): 204-633-5
Jednostka: 1105
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,05214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd7b89cc1890b5d4b2083195c30c0d1047c32e9a&vid=170c60e26c7b4edab6e0686f91d04e676da16e6d&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4050 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤20 APHA