Drukuj
3,3-Dimethyl-1-butanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 3,3-Dimethylbutan-1-ol
M-Clarity™ quality level = MQ100
183105-10G 183105-50G
SIAL183105-10GEA 573 PLN
SIAL183105-10G SIAL183105-50G
3,3-Dimethyl-1-butanol, Sigma-Aldrich®
3,3-Dimethyl-1-butanol
Formuła: C₆H₁₄O
MW: 102.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 142…143 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –65…–60 °C
Gęstość: 0.844 g/cm³ (15 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002928
Numer CAS: 624-95-3
Numer WE (dawny EINECS): 210-872-6
Jednostka: 1987
ADR: 3 III