Drukuj
2-Metylo-2-propanol, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
50621-1ML-F 50621-5ML-F
50621-1ML-FEA 132 PLN
50621-1ML-F 50621-5ML-F
2-Metylo-2-propanol, Supelco®
2-Metylo-2-propanol
Formuła: (CH₃)₃COH
Temp. Wrzenia: 82,2 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,7887 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 11 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004464
Numer CAS: 75-65-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-889-7
Jednostka: 1120
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 12,01577
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e944040ccfb9100ef46ad24093718c59fa5ec5f&vid=337d7553082ff82c47fad7a03c9d2ae260bc24bf&prid=web&clid=SAPDAM