Drukuj
2-Metylo-2-propanol 99,5, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. zA
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Alkohol tert-butylowy
20814.292EA 323 PLN
20814.292 20814.460
2-Metylo-2-propanol 99,5, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. zA
2-Metylo-2-propanol
Formuła: (CH₃)₃COH
MW: 74.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 82.2 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 25.3 °C
Gęstość: 0.7887 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 11
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004464
Numer CAS: 75-65-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-889-7
Jednostka: 1120
ADR: 3 II
REACH: 01-2119444321-51
Klasyfikacja Merck : 12,01577
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63a1b0c51eec643e5d5b7152a3e410db93d1626e&vid=999328a3c31895b190d09313b24501682921af01&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99.5 %
Acidity Max. 0.0002 meq/g
Boiling point 81.5 - 83.0 °C
Colouration Max. 10 APHA
Density (26/4) 0.770 - 0.780
Solidification point 24 - 26 °C
Non-volatile residue Max. 20 ppm
Water Max. 0.1 %
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test