Drukuj
2-Metylo-2-propanol ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
20813.298EA 223 PLN
20813.298 20813.460
2-Metylo-2-propanol ≥99%, GPR RECTAPUR®
2-Metylo-2-propanol
Formuła: (CH₃)₃COH
Temp. Wrzenia: 82,2 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,7887 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 11 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004464
Numer CAS: 75-65-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-889-7
Jednostka: 1120
ADR: 3,II
REACH: 01-2119444321-51
Klasyfikacja Merck : 12,01577
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63a1b0c51eec643e5d5b7152a3e410db93d1626e&vid=999328a3c31895b190d09313b24501682921af01&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99 %
Density (26/4) 0.770 - 0.780
Solidification point 23.5 - 26.5 °C
Evaporation residue Max. 100 ppm
Water Max. 0.5 %