Drukuj
2-Metylo-2-propanol, EMPLURA®, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22264.1000 8.22264.9025
8.22264.1000EA 149 PLN
8.22264.1000 8.22264.9025
2-Metylo-2-propanol, EMPLURA®, Supelco®
2-Metylo-2-propanol
Formuła: (CH₃)₃COH
Temp. Wrzenia: 82,2 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,7887 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 11 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004464
Numer CAS: 75-65-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-889-7
Jednostka: 1120
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 12,01577
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63a1b0c51eec643e5d5b7152a3e410db93d1626e&vid=999328a3c31895b190d09313b24501682921af01&prid=web&clid=SAPDAM