Drukuj
2-Metylo-2-propanol, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Alkohol tert-butylowy
MQ300
1.09629.0500 1.09629.9025
1.09629.0500EA 145 PLN
1.09629.0500 1.09629.9025
2-Metylo-2-propanol, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
2-Metylo-2-propanol
Formuła: (CH₃)₃COH
MW: 74.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 82.2
Temp. topnienia: 25.3
Gęstość: 0.7887 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 11
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004464
Numer CAS: 75-65-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-889-7
Jednostka: 1120
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 12,01577
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63a1b0c51eec643e5d5b7152a3e410db93d1626e&vid=999328a3c31895b190d09313b24501682921af01&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 24 - 25 °C
Molar Mass 74.12 g/mol
Boiling Point 81 - 83 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 40.7 hPa (20 °C)
Flash Point 14 °C
Explosion Limit 2.3 - 8.0 %(V)
Density 0.78 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral
Ignition Point 490 °C