2-Metylo-2-propanol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99%
CAS No.: 75-65-0
Molecular Formula: (CH3)3COH
Formula Weight: 74.12
Flash Point: 11°(52°F)
Refractive Index: 1.3870
Melting Point: 25°
Boiling Point: 83°
Beilstein Reference: 906698
Merck Reference: 14,1542
UN No.: 1120
MDL No.: MFCD00004464
Formuła:
(CH₃)₃COH Temp. Wrzenia: 83 °C Temp. topnienia: 25 °C Gęstość: 0,786 Temp. Zapłonu: 11 °C (52 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004464 Numer CAS: 75-65-0 Numer WE (dawny EINECS): 200-889-7 Jednostka: 1120 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 14,1542 |