2-Metylo-2-propanol, anhydrous ≥99.5%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Alkohol tert-butylowy
Packaged under argon in resealable ChemSeal™ bottles.
41857.AK
41857.K2
41857.M1
41857.AD
41857.AKEA
478
PLN
41857.AK
41857.K2
41857.M1
41857.AD
2-Metylo-2-propanol, anhydrous ≥99.5%
2-Metylo-2-propanol
Purity: 99.5%
CAS No.: 75-65-0
Molecular Formula: C4H10O
Formula Weight: 74.12
Flash Point: 11°(52°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.786
Refractive Index: 1.3870
Appearance: Colourless
Melting Point: 25°
Boiling Point: 83°
Beilstein Reference: 906698
Merck Reference: 14,1542
UN No.: 1120
MDL No.: MFCD00004464
Formuła:
(CH₃)₃COH Temp. Wrzenia: 83 °C Temp. topnienia: 25 °C Gęstość: 0,786 Temp. Zapłonu: 11 °C (52 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004464 Numer CAS: 75-65-0 Numer WE (dawny EINECS): 200-889-7 Jednostka: 1120 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 14,1542 |