2-Metylo-2-propanol, anhydrous 99,5
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Alkohol tert-butylowy
41470.AK
41470.K2
41470.K7
41470.AKEA
429
PLN
41470.AK
41470.K2
41470.K7
2-Metylo-2-propanol, anhydrous 99,5
2-Metylo-2-propanol
Purity: 99.5%
CAS No.: 75-65-0
Molecular Formula: C4H10O
Formula Weight: 74.12
Flash Point: 11°(52°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.786
Refractive Index: 1.3870
Appearance: Colourless
Melting Point: 25°
Boiling Point: 83°
Beilstein Reference: 906698
Merck Reference: 14,1542
UN No.: 1120
MDL No.: MFCD00004464
Solvent in Sol-Gel precursor applications
Formuła:
(CH₃)₃COH MW: 74.12 g/mol Temp. Wrzenia: 83 °C Temp. topnienia: 25 °C Gęstość: 0.786 Temp. Zapłonu: 11 °C (52 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004464 Numer CAS: 75-65-0 Numer WE (dawny EINECS): 200-889-7 Jednostka: 1120 ADR: 3 II Klasyfikacja Merck : 14,1542 |