Drukuj
2-Metylo-2-propanol ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Alkohol tert-butylowy
390690010 390690025
ACRO390690010EA 356 PLN
ACRO390690010 ACRO390690025
2-Metylo-2-propanol ACS
2-Metylo-2-propanol
Formuła: (CH₃)₃COH
MW: 74.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 83 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 25…25.5 °C
Gęstość: 0.78 g/cm³
Temp. Zapłonu: 11 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004464
Numer CAS: 75-65-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-889-7
Jednostka: 1120
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 12,01577
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63a1b0c51eec643e5d5b7152a3e410db93d1626e&vid=999328a3c31895b190d09313b24501682921af01&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA
Residue after evaporation ≤0.003 %
Carbonyl compounds ≤0.01 % (as formaldehyde)
Titrable acid ≤0.001 meq/g
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Manganese (Mn) ≤0.02 ppm
Nickel (Ni) ≤0.02 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm