Drukuj
2-Metylo-2-propanol 99.5%, extra_pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Alkohol tert-butylowy
107710010 107710025 107710100
ACRO107710010EA 272 PLN
ACRO107710010 ACRO107710025 ACRO107710100
2-Metylo-2-propanol 99.5%, extra_pure
2-Metylo-2-propanol
Formuła: (CH₃)₃COH
MW: 74.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 83 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 25…25.5 °C
Gęstość: 0.78 g/cm³
Temp. Zapłonu: 11 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004464
Numer CAS: 75-65-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-889-7
Jednostka: 1120
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 12,01577
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63a1b0c51eec643e5d5b7152a3e410db93d1626e&vid=999328a3c31895b190d09313b24501682921af01&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3860 to 1.3880 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.03 % (K.F.)
GC ≥99.4 %
Residue after evaporation ≤0.1 %