2-Metylo-2-pentanol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A19090.06
A19090.14
A19090.22
A19090.06EA
329
PLN
A19090.06
A19090.14
A19090.22
2-Metylo-2-pentanol ≥99%
2-Metylo-2-pentanol
Purity: 99%
CAS No.: 590-36-3
Molecular Formula: C6H14O
Formula Weight: 102.18
Flash Point: 30°(86°F)
Refractive Index: 1.4100
Odour: Alcohol-like
Melting Point: -103°
Boiling Point: 120-122°
Beilstein Reference: 1718951
UN No.: 2560
MDL No.: MFCD00004485
Formuła:
C₆H₁₄O MW: 102.18 g/mol Temp. Wrzenia: 120…122 °C Temp. topnienia: –103 °C Gęstość: 0.810 Temp. Zapłonu: 30 °C (86 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004485 Numer CAS: 590-36-3 Numer WE (dawny EINECS): 209-681-0 Jednostka: 2560 ADR: 3 III |