Drukuj
2-Metylo-2-butanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Alkohol tert-pentylowy
M-Clarity™ quality level = MQ100
240486-100ML 240486-5ML
SIAL240486-100MLEA 454 PLN
SIAL240486-100ML SIAL240486-5ML
2-Metylo-2-butanol, Sigma-Aldrich®
2-Metylo-2-butanol
Formuła: C₅H₁₂O
MW: 88.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 102
Temp. topnienia: –8.4 °C
Gęstość: 0.806 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 20
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004478
Numer CAS: 75-85-4
Numer WE (dawny EINECS): 200-908-9
Jednostka: 1105
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,07218