2-Metylo-2-butanol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Alkohol tert-pentylowy
A18304.0D
A18304.0F
A18304.AP
A18304.0DEA
4390
PLN
A18304.0D
A18304.0F
A18304.AP
2-Metylo-2-butanol ≥98%
2-Metylo-2-butanol
Purity: 98%
CAS No.: 75-85-4
Molecular Formula: C5H12O
Formula Weight: 88.15
Flash Point: 20°(68°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 0.805
Refractive Index: 1.4050
Appearance: Colourless
Odour: Unpleasant
Melting Point: ca -12°
Boiling Point: 101-103°
Beilstein Reference: 1361351
Merck Reference: 14,7140
UN No.: 1105
MDL No.: MFCD00004478
Formuła:
C₅H₁₂O MW: 88.15 g/mol Temp. Wrzenia: 101…103 °C Temp. topnienia: ∼–12 °C Gęstość: 0.805 Temp. Zapłonu: 20 °C (68 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004478 Numer CAS: 75-85-4 Numer WE (dawny EINECS): 200-908-9 Jednostka: 1105 ADR: 3 II Klasyfikacja Merck : 13,07218 |