Drukuj
2-Metylo-2-butanol 99%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Alkohol tert-pentylowy
166620010 166620025 166620100
ACRO166620010EA 591 PLN
ACRO166620010 ACRO166620025 ACRO166620100
2-Metylo-2-butanol 99%, pure
2-Metylo-2-butanol
Formuła: C₅H₁₂O
MW: 88.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 102 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –12 °C
Gęstość: 0.8 g/cm³
Temp. Zapłonu: 20 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004478
Numer CAS: 75-85-4
Numer WE (dawny EINECS): 200-908-9
Jednostka: 1105
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,07218
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4040 to 1.4060 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥98.5 %
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Silicate (as SiO2) ≤5 ppm
Cadmium (Cd) ≤0.05 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Copper (Cu) ≤0.1 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Lead (Pb) ≤0.05 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.5 ppm
Nickel (Ni) ≤0.1 ppm
Nitrogen (N) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤0.1 ppm
Sodium (Na) ≤0.5 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm