Izobutanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
294829-100ML
294829-1L
SIAL294829-100MLEA
523
PLN
SIAL294829-100ML
SIAL294829-1L
Izobutanol, Sigma-Aldrich®
Izobutanol
Formuła:
(CH₃)₂CHCH₂OH Temp. Wrzenia: 107,9 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –108 °C Gęstość: 0,802 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 28 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004740 Numer CAS: 78-83-1 Numer WE (dawny EINECS): 201-148-0 Jednostka: 1212 ADR: 3,III Klasyfikacja Merck : 13,05148 |