Drukuj
Izobutanol, EMPLURA®, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00985.6025 1.00985.9190
1.00985.6025EA 2820 PLN
1.00985.6025 1.00985.9190
Izobutanol, EMPLURA®, Supelco®
Izobutanol
Formuła: (CH₃)₂CHCH₂OH
Temp. Wrzenia: 107,9 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –108 °C
Gęstość: 0,802 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 28 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004740
Numer CAS: 78-83-1
Numer WE (dawny EINECS): 201-148-0
Jednostka: 1212
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,05148
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de7c83a107c7a71fa54ed2b1bbdfb78617fe3f67&vid=df3ce90fc7ae8dafb7fabe31b244825735325030&prid=web&clid=SAPDAM