Izobutanol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Metylo-1-propanol, Alkohol izobutylowy
B23091.0F
B23091.AP
B23091.0FEA
833
PLN
B23091.0F
B23091.AP
Izobutanol ≥99%
Izobutanol
Purity: 99%
CAS No.: 78-83-1
Molecular Formula: C4H10O
Formula Weight: 74.12
Flash Point: 28°(82°F)
Refractive Index: 1.3960
Odour: Sweet
pH: 7
Melting Point: -108°
Boiling Point: 107-108°
Beilstein Reference: 1730878
Merck Reference: 14,5131
UN No.: 1212
MDL No.: MFCD00004740
Formuła:
(CH₃)₂CHCH₂OH MW: 74.12 g/mol Temp. Wrzenia: 107…108 °C Temp. topnienia: –108 °C Gęstość: 0.802 Temp. Zapłonu: 28 °C (82 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004740 Numer CAS: 78-83-1 Numer WE (dawny EINECS): 201-148-0 Jednostka: 1212 ADR: 3 III Klasyfikacja Merck : 13,05148 |