Drukuj
Izobutanol 99+%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Metylo-1-propanol, Alkohol izobutylowy
158280010 158280025 158280250
ACRO158280010EA 372 PLN
ACRO158280010 ACRO158280025 ACRO158280250
Izobutanol 99+%, extra pure
Izobutanol
Formuła: (CH₃)₂CHCH₂OH
MW: 74.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 108 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –108 °C
Gęstość: 0.8 g/cm³
Temp. Zapłonu: 28 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004740
Numer CAS: 78-83-1
Numer WE (dawny EINECS): 201-148-0
Jednostka: 1212
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 13,05148
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de7c83a107c7a71fa54ed2b1bbdfb78617fe3f67&vid=df3ce90fc7ae8dafb7fabe31b244825735325030&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3945 to 1.3975 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
Density (20°C) 0.800 to 0.804 g/ml
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
Insoluble matter ≤0.01 %
Residue after reduction ≤0.02 %