2,5-Dimethyl-2-hexanol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B20352.06
B20352.14
B20352.06EA
340
PLN
B20352.06
B20352.14
2,5-Dimethyl-2-hexanol ≥98%
2,5-Dimethyl-2-hexanol
Purity: 98%
CAS No.: 3730-60-7
Molecular Formula: C8H18O
Formula Weight: 130.23
Flash Point: 52°(125°F)
Refractive Index: 1.4220
Boiling Point: 155-156°
Beilstein Reference: 1732761
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00021814
Formuła:
C₈H₁₈O Temp. Wrzenia: 155…156 °C Gęstość: 0,8203 g/cm³ (0 °C) Temp. Zapłonu: 52 °C (125 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00021814 Numer CAS: 3730-60-7 Numer WE (dawny EINECS): 223-085-8 Jednostka: 1987 ADR: 3,III |