Drukuj
2,4-Dimetylo-3-pentanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 2,4-Dimethylpentan-3-ol
M-Clarity™ quality level = MQ100
150045-100G 150045-25G
SIAL150045-100GEA 448 PLN
SIAL150045-100G SIAL150045-25G
2,4-Dimetylo-3-pentanol, Sigma-Aldrich®
2,4-Dimetylo-3-pentanol
Formuła: C₇H₁₆O
MW: 116.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 139
Temp. topnienia: –70 °C
Gęstość: 0.8445 g/cm³ (0 °C)
Numer MDL: MFCD00008921
Numer CAS: 600-36-2
Numer WE (dawny EINECS): 209-993-7
Jednostka: 1987
ADR: 3 III